Principaux documents
LSKMAGHDKIT
Millipore
Kit de déplétion de l'albumine/des immunoglobulines humaines PureProteome
The PureProteome Human Albumin/Immunoglobulin Depletion Kit is a magnetic bead based kit that enables high depletion efficiency of Albumin and all Immunoglobulins from human serum or plasma samples.
Synonyme(s) :
Purification des protéines
1 KIT
3 020,00 $
3 020,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 KIT
3 020,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116133
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.56
3 020,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
kit of 12 mL beads
Fabricant/nom de marque
PureProteome
Technique(s)
depletion: suitable (human serum/plasma)
protein purification: suitable
Taille des particules
10 μm
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le kit de déplétion de l'albumine/des immunoglobulines humaines PureProteome est un kit à base de billes magnétiques qui assure une grande efficacité de déplétion (typiquement > 99 %) de l'albumine et de toutes les immunoglobulines (IgG, IgA, IgM, IgE et IgD) présentes dans les échantillons de sérum et de plasma. Ce kit contient 12 ml de billes magnétiques pré-mélangées, 7 ml de tampon PBS et un pack de 8 filtres à centrifuger Amicon Ultra pour un échange de tampon ou une concentration en aval, si nécessaire.
Application
Le kit de déplétion de l'albumine/des immunoglobulines humaines PureProteome a été utilisé dans les applications suivantes : pour éliminer des composants spécifiques de l'échantillon de sérum afin de préparer des solutions-mères de protéines par électrophorèse capillaire [1] et éliminer toutes les immunoglobulines du plasma.[2]
Caractéristiques et avantages
  • La matrice comprend des billes de silice magnétiques recouvertes de polymères et couplées à des ligands d'anticorps.
  • Les billes possèdent des ligands d'anticorps spécifiques qui reconnaissent et se lient à la sérum albumine humaine et aux immunoglobulines.
  • Aide à la détection et à l'analyse des protéines d'intérêt.
Composants
12 ml de billes magnétiques prémélangées, 7 ml de tampon PBS et un pack de 8 filtres à centrifuger Amicon Ultra-2, seuil de coupure (MWCO) de 3 K.
Remarque sur l'analyse
Déplétion : >98 % de déplétion de l'albumine et des IgG, IgA, IgM, IgE et IgD. La déplétion est typiquement > 99 %.
Daniel J Sobczynski et al.
Bioengineering & translational medicine, 2(2), 180-190 (2017-09-22)
The high abundance of immunoglobulins (Igs) in the plasma protein corona on poly(lactic-co-glycolic) acid (PLGA)-based vascular-targeted carriers (VTCs) has previously been shown to reduce their adhesion to activated endothelial cells (aECs) in human blood flow. However, the relative role of
IgA and IgM protein primarily drive plasma corona-induced adhesion reduction of PLGA nanoparticles in human blood flow Daniel J. Sobczynski, Omolola Eniola-Adefeso
Sobczynski DJ and Eniola-Adefeso O
Bioengineering & translational medicine, 2(2), 180-190 (2017)
Semi-permanent cationic coating for protein separations
Crihfield CL, et al.
Journal of Chromatography A, 1607, (2019)
Questions
  1. I am interested about: PureProteome Human Albumin/Immunoglobulin Depletion Kit , I would like to ask about the product's efficiency and effectiveness. Are there any materials available that could help me get more information about the productions?
    1 answer
    1. As mentioned in the DESCRIPTION section under 'General Description', The PureProteome Human Albumin/Immunoglobulin Depletion Kit is a magnetic bead-based kit that enables high depletion efficiency (typically >99%) of Albumin and all Immunoglobulins from human serum or plasma samples..
      More information regarding this product can be found in the 'More Documents' section:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/lskmaghdkit#product-documentation
      To discuss further, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.