Documents
LCWP14250
Millipore
Membrane filtrante Mitex
Mitex, filter diam. 142 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 10,0 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Mitex
Paramètres
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
Diam. du filtre
142 mm
Épaisseur
130 μm
Matrice
Mitex
Dimension de pores
10.0 μm pore size
60 % porosity
Point de bulle
≥0.05 bar, ethanol at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Application
  • Clarification des acides, des bases et des fluides cryogéniques
  • Clarification des agents de propulsion
  • Isolement d'ARN
  • Surveillance de la qualité de l'air
Informations légales
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany