L30DET6S1
Filtre à disques lenticulaires Millistak+®
DE30, filtration area 3.47 m²
Synonyme(s) :
Millistak+ Lenticular Disc Filters, DE30 media series, 16 in. diameter, 16-cell, silicone seal
1 278,00 $
About This Item
1 278,00 $
Nom du produit
Filtre à disques lenticulaires Millistak+®, DE30, cellulose, filtration area 3.47 m2, hydrophilic
Matériaux
cellulose
filter aid (inorganic)
polypropylene
silicone seal
Niveau de qualité
Description
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
Hauteur
27.6 cm (10.88 in.)
Diamètre
40.64 cm (16 in.)
Surface de filtration
3.47 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
753-1567 ppb
Entrée
sample type liquid
Conductivité
9-12 μmho per cm at 25 °C (product water)
Grade du filtre
DE30
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques
Notes préparatoires
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3