L25DET6S1
Millistak+® Lenticular Disc Filters, DE25 media series, 16 in. diameter, 16-cell, silicone seal
About This Item
Matériaux
cellulose
polypropylene
silicone seal
Niveau de qualité
Description
sanitization May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
Stérilité
(May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C)
Caractéristiques
hydrophilic
Plage de mesure de la conductivité
9-12 μmho/cm
Paramètres
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
Hauteur
27.6 cm (10.88 in.)
Diamètre
16 in. , 16-cell
40.64 cm (16 in.)
Surface de filtration
3.47 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
753-1567 ppb
Grade du filtre
DE25
Description générale
Remarque sur l'analyse
NVR: 3.93–6.43 mg/m2
TOC: 753–1,567 ppb
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3