KGW6A10HH1
Capsule Opticap® XL, Polysep™ II 1,0/0,5 µm de dimension de pores nominale
inlet connection diam. 9/16 in., Opticap® XL 10, pore size 1.0/0.5 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonyme(s) :
Opticap XL10 Polysep II 1.0/0.5 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Matériaux
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 10
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
33.5 cm (13.2 in.)
Largeur
4.2 in.
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Diamètre
14.5 cm (5.7 in.)
Surface de filtration
0.46 m2
Diam. du raccord d'entrée
9/16 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
33.5 cm (13.2 in.)
Diam. du raccord de sortie
9/16 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤145 mg/capsule
Matrice
Polysep™ II
pore size
1.0/0.5 μm nominal pore size
1.0/0.5 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Raccords
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Description générale
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the first page of Visual Inspection Guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Liaison
Notes préparatoires
3 autoclave cycles of 30 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2