Documents
JM-1L-BK
Millipore
Anticorps anti-B (clone LB-2), FFMU
Anti-B from the clone LB-2, Murine IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
Code UNSPSC :
41116102
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
LB-2, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pack of 1 L
Concentration
3-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Surnageant de culture cellulaire standardisé et concentré qui a été diafiltré avec une solution saline tamponnée au phosphate.
Pour la formulation de réactifs ou de dispositifs de groupage sanguin anti-B or anti-A+B.
Cet anticorps réagit fortement avec toutes les formes communes de l'antigène B. Il présente l'avantage de ne pas agglutiner les globules rouges A ou O non modifiés ou traités par des enzymes, ni les globules rouges A<sub>1</sub> avec un antigène "B acquis".
Contient 0,1 % (p/v) d'azoture de sodium ; Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de filtration.
Autorisé par la FDA américaine en vertu d'un accord de fabrication partagée.
Application
Anticorps intermédiaire destiné à la fabrication d'autres substances.
Fabrication d'un produit ou d'un dispositif de groupage sanguin in vitro.
Clause de non-responsabilité
Réactif partiellement transformé destiné uniquement à la fabrication ultérieure de produits non injectables. L'absence totale d'antigènes viraux n'a pas été déterminée. Aucun étalon d'activité américain. Ne pas utiliser en cas de turbidité. Contient 0,1 %<nbsp/>(p/v) d'azoture de sodium.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1