Principaux documents
IPSN08132
Millipore
Immobilon® -P PVDF Blotting Sandwich
20 sandwiches, 8.5 x 13.5 cm, transfer membrane interleaved with blotting paper
Synonyme(s) :
Blotting sandwich
About This Item
Code UNSPSC :
41105339
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Immobilon®-P Blotting Sandwich, 8.5 x 13.5 cm, Immobilon-P membrane interleaved with blotting paper,for standard tank transfer procedures
Matériaux
PVDF membrane
paper membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
western blot: suitable
Filtre, L × l
8.5 cm × 13.5 cm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Capacité
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Filter Code: IPSN
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany