Documents
INTELLIFLEX-RU0
Millipore
xMAP® INTELLIFLEX RU0
multiplex up to 500 analytes
Synonyme(s) :
Luminex Multiplexing Platform, Luminex xmap Instrument, Millipore Multiplexing Instrument
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.84
Description générale
Le système xMAP® INTELLIFLEX RU0 est le dernier né de la famille Luminex et dispose de fonctionnalités avancées comme un PC intégré avec écran tactile et des fonctions de maintenance automatisées. La conception réduit le besoin d'alignement optique et est plus petite et plus légère que les autres lecteurs Luminex basés sur la cytométrie en flux. Le système fonctionne avec des plaques de 96 et 384 puits.
Informations légales
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Dans l'Union européenne, ce produit est classé dans la catégorie des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) à la fin de sa vie utile.
Contenu apparenté
Discover the benefits of MILLIPLEX® multiplex assays, based on Luminex® xMAP® multiplex assay technology, that provide consistent, high-quality results and see how these multiplex biomarker Luminex® assays are being used to advance research.