Documents
HX0603S
Supelco
Acide chlorhydrique solution
31.5-35.5%
Synonyme(s) :
Chlorure d’hydrogène solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Pression de vapeur
190 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Composition
hydrochloric acid, 31.5-35.5%
Couleur
APHA: ≤50
pH
<1 (20 °C in H2O)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
31.5-35.5%
Remarque sur l'analyse
Assay: 31.5-35.5%
Color (APHA): 50 max
Form: Clear liquid
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable