Documents
HX0600
Supelco
Hydrobromic Acid
48%, Meets ACS Specifications GR ACS
Synonyme(s) :
Hydrogen Bromide Solution, Hydrobromic Acid
About This Item
Code UNSPSC :
12352301
product name
Hydrobromic Acid 48%, Meets ACS Specifications GR ACS
Pression de vapeur
10.6 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
47.0-49.0% HBr
Impuretés
≤0.001% Phosphate (PO4)
≤0.003% Iodide (I)
≤0.003% Sulfate and sulfite (as SO4)
≤0.01 ppm Selenium (Se)
≤0.05% Chloride (Cl)
≤1 ppm Iron (Fe)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
Résidus de calcination
≤0.002%
Couleur
yellow
Point d'ébullition
126 °C/1013 hPa
Pf
-11 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Application
Meets ACS Specifications GR ACS
Remarque sur l'analyse
Assay: 47.0-49.0%
Chloride (Cl): 0.05% max
Color: Yellow
Form: Liquid
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Iodide (I): 0.003% max
Iron (Fe): 1ppm max
Phosphate (PO4): 0.001% max
Residue after ignition: 0.002% max
Selenium (Se): 0.01ppm max
Sulfate and sulfite (as SO4): 0.003% max
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable