HVWP047S6
Filtres S-Pak, 0,45 µm, 47 mm, blancs, non quadrillés, stériles
PVDF, pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white plain sterile membranes for microbiological analysis
Synonyme(s) :
Filtre membrane S-Pak®, Filtres membranes, Membranes semi-perméables
819,00 $
About This Item
819,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PVDF
plain filter
white filter
Agence
ISO 7704
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
Fabricant/nom de marque
S-Pak®
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type beer
sample type food(s)
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type sport drink
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing