HG000C21
XLD Agar
pH 7.4±0.2 (25 °C)
About This Item
Produits recommandés
Composition
Agar, 10.5 g/L
Ferric Ammonium Citrate, 0.8 g/L
Lactose, 7.5 g/L
L(+) Lysine, 5.0 g/L
Phenol Red, 0.08 g/L
Sodium chloride, 5.0 g/L
Sodium Deoxycholate, 2.5 g/L
Sodium Thiosulphate, 6.8 g/L
Sucrose, 7.5 g/L
D(+) Xylose, 3.5 g/L
Yeast Extract, 3.0 g/L
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (HG000C21.500)
pH
7.4±0.2 (25 °C)
Température de stockage
15-25°C
Application
Notes préparatoires
Do not Autoclave or Overheat
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3