MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
HF09002XSS
Millipore
Hi-Flow Plus HF09002
backing thickness 2 mil (50 μm), filter W × L 30.5 cm × 25 cm, pack of 5 sheets
Synonyme(s) :
Membrane Hi-Flow Plus 90, HF, Hi-Flow, membrane de dosage immuno-enzymatique, membrane en nitrocellulose, membrane à flux latéral
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NA.28
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pack of 5 sheets
Niveau de qualité
Paramètres
90 sec/4 cm capillary flow rate
Épaisseur du support
2 mil (50 μm)
filter W × L
30.5 cm × 25 cm
Description générale
Les membranes Hi-Flow Plus sont conçues et optimisées pour les tests de diagnostic rapide à flux latéral qui nécessitent une cohérence et des performances supérieures. Les tests à flux latéral facilitent la détection / la quantification rapides et pratiques d'analytes tels que les anticorps et les antigènes présents dans les échantillons biologiques, notamment le sang, la salive et l'urine. Les membranes Hi-Flow Plus sont parfaitement adaptées à ces applications. Déclinées en différents temps d'écoulement capillaire et options de support, les membranes Hi-Flow Plus peuvent améliorer la performance des tests et offrir la flexibilité nécessaire pour répondre à une large gamme d'exigences en matière de conception de tests. Les membranes Hi-Flow Plus 90 (HF090) conviennent aux tests pour lesquels la vitesse est essentielle, l'échantillon est abondant et la sensibilité n'est pas un problème. Ce pack Hi-Flow Plus 90 contient 5 feuilles pour échantillon de membrane en nitrocellulose avec support de 2 mil et un temps d'écoulement capillaire nominal de 90 secondes/4 cm.
Application
  • La membrane Hi-Flow Plus est une matière première essentielle qui convient à un large éventail de tests à flux latéral. Elle est utilisée dans des domaines tels que : le dépistage de maladies infectieuses (COVID-19, VIH, grippe, paludisme, IST, etc.), la santé de la femme, la détection de biomarqueurs, le dépistage de stupéfiants, le développement de médicaments, les analyses environnementales, les applications agricoles, la sécurité alimentaire,le contrôle de qualité des produits, la santé animale.
  • Elle convient à toutes les techniques de test à flux latéral, y compris les tests compétitifs, en sandwich et multiplex.
  • Elle est optimisée pour une utilisation dans des tests qualitatifs et quantitatifs et s'associe bien avec les particules de détection des tests à flux latéral, telles que les nanoparticules d'or colloïdales, les microsphères colorées/ fluorescentes, etc.
  • Elle convient aux tests à flux latéral conçus pour détecter les analytes présents dans une grande variété de matrices d'échantillons, notamment le sang, la salive, l'urine, les frottis nasopharyngés prélevés par écouvillon, la sueur, et bien d'autres.
Caractéristiques et avantages
CARACTÉRISTIQUES :
  • Débit et chimie de surface constants, procédé de fabrication robuste.
  • Chimie de surface brevetée optimisée pour les applications à flux latéral.
  • Haut niveau de qualité : MQ400.
  • Partenaire et marque de confiance, avec des décennies d'expérience dans la fabrication de membranes.
  • Grande capacité de production, niveaux de stock élevés, plusieurs lignes de fabrication.
  • Packs d'échantillons pratiques disponibles en plusieurs formats.
  • Des quantités à l'échelle industrielle sont disponibles à l'achat en ligne avec expédition immédiate.
  • Nous offrons une solution complète ; en plus
  • des membranes Hi-Flow Plus, nous proposons des matières premières pour l'ensemble des opérations de tests à flux latéral ainsi que des services de mise au point de tests : https://www.sigmaaldrich.com/US/en/services/ivd-development-manufacturing/lateral-flow-services.
BÉNÉFICES :
  • Temps d'écoulement capillaire et épaisseur de la membrane constants.
  • La morphologie supérieure de la surface permet une distribution homogène et régulière des réactifs sur la surface de la membrane.
  • Formation de lignes de test et témoins nettes, intenses et uniformes.
  • Excellente homogénéité intra-lot et inter-lot.
  • Meilleure sensibilité des tests.
  • Reproductibilité excellente.
  • Amélioration des rendements de fabrication des tests à flux latéral.
  • Livraison rapide et délai de mise en œuvre réduit.
  • Pas de rupture d'approvisionnement.
  • Excellent support technique.
Informations légales
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3