HCYTB-60K-PX38
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 38-Plex Premix
Synonyme(s) :
MILLIPLEX Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 38 Plex Premixed Magnetic Bead Panel, The Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B bead-based multiplex panel
8 330,00 $
About This Item
8 330,00 $
Produits recommandés
Utilisation
kit sufficient for 96 wells
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
Paramètres
25 μL sample volume (per well)
Technique(s)
multiplexing: suitable
Méthode de détection
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Research category: Inflammation & Immunology
Research sub-category:
- Inflammation & Autoimmune Mechanisms
- Inflammation
Spécificité
Application
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Contenu apparenté
Cytokine multiplex assays allow researchers to easily investigate the immune system. The MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Multiplex Panels A and B are multiplex assays for cytokine detection that each offer a unique combination of 48 analytes that can be simultaneously analyzed in a small sample volume.
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panels A and B offer customizable options for analyzing nearly 100 cytokines.