HAWG02500
Filtre membrane en esters de cellulose, 0,45 µm de dimension de pores
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white, gridded
Synonyme(s) :
Filtre membrane MF-Millipore™, pores de 0,45 µm, quadrillé
197,00 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
About This Item
197,00 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Niveau de qualité
Description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diamètre
25 mm
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
2.5%
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
0.45 μm pore size
79 % porosity
Capacité
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
Point de bulle
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
- Clarification de solutions aqueuses
- Élimination des particules
- Analyse des particules
- Analyses microbiologiques
- Isolement de pseudo-particules virales présentes dans les eaux usées
- Eau de qualité analytique pour la détection de microplastiques
- Fixation d'acides nucléiques, y compris de l'ADN environnemental
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Application : filtration de laboratoire classique
- Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques
- Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm (ou moins) de dimension de pores élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane de 0,45 μm (ou plus) de dimension de pores permet de piéger les micro-organismes et de favoriser leur croissance, en vue de leur culture et de leur analyse ultérieures
- Stockage : à conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3