Principaux documents
H1WT1G01PN
Carter cylindrique Série 4000, pour 1 cartouche
cartridge nominal length 10 in. (25.4 cm), 304 stainless steel ferrule, ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
About This Item
Code UNSPSC :
40161525
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
304 stainless steel ferrule
316 stainless steel (EN 1.4404)
PTFE seal (for Plunger Valve Tip)
silicone plunger seal (for valve tip)
Paramètres
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
L totale
450.5 mm ± 3 (17.736 in. ± 0.118)
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25.4 cm)
Raccords, D.E. × D.I. × Haut.
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
Taille de la ferrule
4 in.
Port, D.E. × D.I. × Haut.
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, gauge connection ferrule
Raccords
plunger-type drain valve
plunger-type vent valve
Description générale
Series 4000 Housing Single-Round T-Line 10-inch Code 7
Single Round T-Line
Conditionnement
Material Size: 1
Informations légales
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany