Principaux documents
H1RT1G01CC
Carter cylindrique Série 4000, pour 1 cartouche
cartridge nominal length 10 in. (25.4 cm), 304 stainless steel ferrule, ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
H1RT1G01CC
2 581,00 $
2 581,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
H1RT1G01CC
2 581,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161525
2 581,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
304 stainless steel ferrule
316 stainless steel (EN 1.4404)
silicone plunger seal (for valve tip)
Paramètres
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
L totale
450.5 mm ± 3 (17.736 in. ± 0.118)
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25.4 cm)
Raccords, D.E. × D.I. × Haut.
25 mm × 1/2 in. × 1.65 mm, drain/vent connection
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
Taille de la ferrule
4 in.
Port, D.E. × D.I. × Haut.
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, gauge connection ferrule
Description générale
Series 4000 Housing Single-Round T-Line 10-inch Code 7
Single Round T-Line
Conditionnement
Material Size: 1
Autres remarques
Surface Finish, Exterior: Electropolished Ra ≤ 0.8 μm 32 μinch external
Surface Finish, Wetted:Electropolished Ra ≤ 0.38 μm 15 μinch internal
Informations légales
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany