Principaux documents
H0M1MUSAC
Millipore
Millidisk Cartridge Housing In-line 10stk
Small-volume applications
1 EA
1 602,00 $
1 602,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 602,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161525
eCl@ss :
32031603
1 602,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
316L stainless steel
silicone seal
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Millidisk®
Disponibilité
available only in North America
Paramètres
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
Hauteur
13.2 cm (5.2 in.)
Longueur
13.2 cm (5.2 in.)
Largeur, de l'entrée à la sortie
13.2 cm (5.2 in.)
Poids
2.3 kg (5.0 lb)
Raccords
3 in. base-dome connection O-ring (2-335)
1/4 in. drain/vent hose barb
1 in. gauge port sanitary flange
1 in. inlet/outlet sanitary flange
Code de la cartouche
Code M (2-118; O-rings)
Compatibilité
for use with One 2-inch or 4-inch Code M Cartridge Filter
Description générale
Device Configuration: In-line
Application
Small-volume applications
Caractéristiques et avantages
Surface Finish, Exterior: Sanitary finish Ra <0.8 µm (32 µin)
Surface Finish, Wetted: Fine electropolished sanitary finish, Ra <0.5 µm (20 µin)
Autres remarques
Type of mounting used for filter housing: Can be supported by braced rigid tubing connections
Informations légales
MILLIDISK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany