Principaux documents
GVWP06225
Millipore
Filtre Durapore WH PL 0,22 µm 63,5 mm 25/pqt
Durapore®, filter diam. 63.5 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PVDF, dimension de pores de 0,22 μm
25 EA
205,00 $
205,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 EA
205,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
205,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Qualité
(MQ400)
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Millipore
Paramètres
1 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
Diamètre
63.5 mm
Diam. du filtre
63.5 mm
Épaisseur de la membrane
125 mm
Indice de réfraction
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm
70 %
Application
Filtration stérilisante de solutions biologiques
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : Micro-organismes.
  • Mode d'action : Filtration (exclusion stérique).
  • Application : Filtration de laboratoire classique.
  • Usage prévu : Rétention ou élimination de contaminants biologiques.
  • Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 µm de dimension de pores (ou moins) élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane d'une dimension de pores de 0,45 µm (ou plus) permet de piéger et de faire croître les micro-organismes en vue de leur culture et analyse ultérieures.
  • Stockage : Conserver dans un endroit sec.
  • Élimination : Éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany