Principaux documents
GM10/15-322
Millipore
Agitateur NovAseptic® GMP 1000, tête de mélange avec palier échangeable
About This Item
Code UNSPSC :
31171500
Matériaux
316L stainless steel plate
EPDM rubber O-ring
ceramic bearing (Female Bearing)
Niveau de qualité
Paramètres
5-135 °C temp. range (41-275 °C)
roughness average (RA)
≤0.38 μm (Surface Treatment: Electro polished)
Plage de pH
1-14
Description générale
Barre/Plaque : acier inoxydable 316L/EN1.4435Palier femelle : Céramique SiCJoint torique : EPDM
Les agitateurs NovAseptic® constituent une solution complète de mélange tout au long de laligne de production et sont conçus pour satisfaire un large éventail d'applications de mélange dansl'industrie pharmaceutique et les biotechnologies.
Conditionnement
La tête de mélange est emballée dans une boîte fermée.
Composants
Tête de mélange / barre / plaque (316L), palier femelle avec joint torique EPDM
Informations légales
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany