Principaux documents
GF166
Sigma-Aldrich
Protéine BMP-2, recombinante humaine
The Human Bone morphogenetic protein 2 (or BMP-2 protein) is a member of the BMP protein subgroup of the TGFβ superfamily.
Synonyme(s) :
Bone Morphogenetic Protein 2, BMP2, BMP-2A
10 μG
447,00 $
447,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 μG
447,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
447,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Impuretés
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
La protéine morphogénétique osseuse 2 (BMP-2) est un membre du sous-groupe BMP de la superfamille des TGFβ. Elle joue un rôle dominant dans la structuration embryonnaire dorso-ventrale, l'organogenèse, la formation des bourgeons de membres, ainsi que la formation et la régénération osseuses. La BMP-2 est une cytokine ostéoinductrice puissante, capable d'induire la formation d'os et de cartilage en association avec des supports ostéoconducteurs tels que le collagène et l'hydroxyapatite synthétique. Outre son activité ostéogénique, la BMP-2 joue un rôle important dans la morphogenèse cardiaque et est exprimée dans divers tissus, notamment le poumon, la rate, le cerveau, le foie, la prostate, l'ovaire et l'intestin grêle. La forme fonctionnelle de BMP-2 est une protéine de 26 kDa composée de deux chaînes polypeptidiques identiques de 114 acides aminés reliées par une seule liaison disulfure. Chaque monomère de BMP-2 est exprimé comme la partie C-terminale d'un polypeptide précurseur, qui contient également une séquence signal de 23 acides aminés pour la sécrétion, et un propeptide de 259 acides aminés. Après la dimérisation de ce précurseur, les liaisons covalentes entre le propeptide (également un homodimère lié au disulfure) et le ligand BMP-2 mature sont clivées par une protéase de type furine. La BMP-2 humaine recombinante est une protéine homodimérique de 26,0 kDa constituée de deux chaînes polypeptidiques de 115 acides aminés.
Origine du produit : E. coli.
Spécificité
Réactivité croisée
Souris, rat, lapin, vache, chien, singe
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Qualité
Test de bioactivité : déterminée par la capacité du produit à induire la production de phosphatase alcaline par les cellules ATDC-5. La DE50 attendue pour cet effet est de 0,5 à 1,0 µg/ml.
Forme physique
Produit filtré sur un filtre de 0,2 µm avant lyophilisation.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 6 mois à compter de la date de réception.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Xingtao Ge et al.
American journal of translational research, 13(6), 6330-6341 (2021-07-27)
To investigate the protective effects of Naringin on glucocorticoid-induced osteoporosis (GIOP) through the PI3K/AKT/mTOR signaling pathway in vivo and in vitro. Osteoblasts were cultured from the differentiated bone marrow mesenchymal stem cells (BM-MSCs) and were grouped as follows: the PBS