GF05
Anti-Granulocyte Colony Stimulating Factor (Ab-1) Mouse mAb (5.24)
liquid, clone 5.24, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-G-CSF
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5.24, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG2
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSF3(1440)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1-5 µg/ml)
Paraffin Sections (1-10 µg/ml, saponin pre-treatment required, see comments)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Recombinant G-CSF protein, bone marrow tissue, or fetal liver tissue
Autres remarques
Metcalf, D., 1986. Blood67, 257.
Nagata, S., et al. 1986. Nature319, 415.
Nagata, S., et al. 1986 EMBO J.5, 575.
Souza, L.M., et al. 1986 Science232, 61.
Metcalf, D. 1984, Hemopoietic colony stimulating factors. Amsterdam: Elsevier.
Nicola, N.A. Vadas, M.A., 1984. Immunol Today5, 76.
Nicola, N.A., et al. 1983 J. Biol. Chem.258, 9017.
Burgess, A.W., Metcalf, D. 1980. J. Cancer26, 647.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable