Principaux documents
FXWXM20K0006
Millipore
Mobius® Chrom 20 Flexware® Kit
25mm Post + Pre
Synonyme(s) :
Mobius® Chrom 20 Flexware® Kit (25mm Post + Pre)
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Niveau de qualité
Gamme de produits
Mobius®
Conditionnement
pkg of 1 packs
Température de stockage
room temp
Informations légales
FLEXWARE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany