Principaux documents
FX0245
Supelco
Ferrous Ammonium Sulfate, Hexahydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Ferrous Ammonium Sulfate, Hexahydrate, Ammonium Iron(II) Sulfate, Hexahydrate, Ammonium Iron (II) Sulfate
500 G
280,00 $
2.5 KG
1 190,00 $
12 KG
2 440,00 $
280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
280,00 $
2.5 KG
1 190,00 $
12 KG
2 440,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Fe(NH4)2(SO4)2 · 6H2O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-151-8
280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Essai
98.5-101.5%
Forme
crystals
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Couleur
blue-green
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
39-41 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilité
269 g/L
Traces d'anions
phosphate (PO43-): ≤0.003%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.003%
Fe3+: ≤0.01%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.002%
Mn: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Zn: ≤0.003%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay: 98.5-101.5%
Calcium (Ca): 0.005% max
Color: Blue-green (no yellow)
Copper (Cu): 0.003% max
Ferric iron (Fe+++): 0.01% max
Form: Crystals
Insoluble matter: 0.01% max
Magnesium (Mg): 0.002% max
Manganese (Mn): 0.01% max
Phosphate (PO4): 0.003% max
Potassium (K): 0.002% max
Sodium (Na): 0.02% max
Zinc (Zn): 0.003% max
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable