FR180380624
Estapor® Fluorescent Carboxylated microspheres
F1-EU-030 FluoEU COOH PS 1%, Red Fluorescent carboxylated microspheres 300nm, Lateral Flow Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Synonyme(s) :
Detector Particles, Fluorescent Beads
Conditionnement
bottle of 10-1000 mL (dark bottle)
Fabricant/nom de marque
Estapor®
Concentration
1% solids
Technique(s)
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
Couleur
fluorescent red
Matrice
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
Diamètre des billes
0.270-0.330 μm±<5%
Capacité
200-500 μeq/g surface charge density
λmax
350 nm (Emission at 613 nm)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid (COOH)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.