FCYTMAG-20K-PMX
Panel de cytokines/chimiokines félines MILLIPLEX® avec billes magnétiques, 19-plex prémixés, FCYTOMAG-20K-PMX, essai multiplex d′immunologie
The Feline Inflammation / Immunology Bead-Based Multiplex cytokine Assay kit, using the Luminex xMAP technology, enables the simultaneous analysis of 19 cytokine and chemokine biomarkers in feline serum, plasma and cell culture samples.
Synonyme(s) :
feline interleukin immunoassay panel, luminex feline cytokine chemokine growth factor multiplex assay, luminex feline pro inflammatory anti inflammatory cytokine panel, millipore feline inflammation multiplex kit
5 910,00 $
About This Item
5 910,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Espèces réactives
feline
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
assay range
accuracy: 96-114%
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(sFas, IL-2, GM-CSF, IL-8, IL-12 (p40), IL-13)
standard curve range: 137.2-100,000 pg/mL
(IL-18, MCP-1)
standard curve range: 2.7-2,000 pg/mL
(KC, RANTES)
standard curve range: 274.3-200,000 pg/mL
(PDGF-BB)
standard curve range: 34.3-25,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 6.9-5,000 pg/mL
(Flt3 Ligand)
standard curve range: 68.6-50,000 pg/mL
(IFNγ, IL-4, IL-6, SCF, SDF-1)
Technique(s)
multiplexing: suitable
Compatibilité
configured for Premixed
Méthode de détection
fluorometric (Luminex xMAP)
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Le panel de cytokines/chimiokines félines MILLIPLEX® est un kit à 19-plex prémixés permettant de quantifier simultanément tous les analytes suivants dans les échantillons de sérum, de plasma, de lysat tissulaire/cellulaire et de surnageant de culture : Fas, Flt-3L, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-12 (p40), IL-13, IL-18, KC, MCP-1, PDGF-BB, RANTES, SCF, SDF-1 et TNFα. Ce kit utilise un format à 96 puits, contient un cocktail standard lyophilisé, deux contrôles internes de qualité du dosage et peut mesurer jusqu'à 38 échantillons en duplicata.
La plateforme Luminex® xMAP® utilise un format de dosage immuno-enzymatique à billes magnétiques, offrant une vitesse et une sensibilité idéales pour quantifier plusieurs analytes simultanément, et améliorant ainsi considérablement la productivité tout en préservant le volume de vos précieux échantillons.
Type de panel : Cytokines/chimiokines
Spécificité
Les réactions croisées entre les anticorps et les autres analytes de ce panel sont négligeables ou indétectables.
Application
- Analytes : sFas, ligand Flt-3, GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-12 (p40), IL-13, IL-18, KC, MCP-1, PDGF-BB, RANTES, SCF, SDF-1, TNF-α
- Type d'échantillon recommandé : sérum, plasma, lysat de tissus/cellules et surnageants de culture félins
- Échantillon recommandé
- Dilution : 10 μl par puits de sérum ou de plasma non dilué ; les échantillons de culture cellulaire/tissulaire de 25 μl peuvent nécessiter une dilution avec un milieu approprié.
- Durée de l'analyse : jusqu'au lendemain (16 à 18 heures) entre 2 et 8 °C
- Domaine de recherche : inflammation et immunologie
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Contenu apparenté
Discover benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for companion and agricultural animal health research and find vet med multiplex assays.
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.