FCMAB243P
Anti-mouse IFN gamma -PE Antibody, clone XMG1.2
clone XMG1.2, from rat, PE
Synonyme(s) :
IFN-gamma
401,00 $
About This Item
401,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
XMG1.2, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ifng(15978)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mick-1 cells
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable