FCMAB103AP
Milli-Mark Anti-Ki67 Antibody, clone Ki-S5 APC conjugate
clone Ki-S5, Milli-Mark®, from mouse
Synonyme(s) :
MKI67
KIA
Ki-67
488,00 $
About This Item
488,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Ki-S5, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MKI67(4288)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Stimulated Jurkat Cells
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable