Principaux documents
EST0000L02CP5
Millipore
Ensemble Mobius® Essential, tubulure
MPC Mobius® Essential Tubing Assembly
Synonyme(s) :
Ensemble Mobius® Essential, tubulure, MPC
5 PKG
223,00 $
223,00 $
Disponible pour expédition le23 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 PKG
223,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
223,00 $
Disponible pour expédition le23 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
C-Flex® tubing
Niveau de qualité
Agence
complies with ISO 9001
Gamme de produits
Mobius® Essential
Technique(s)
buffer exchange: suitable
media fill: suitable
Application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
liquid processing
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
viral therapy
waste management
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Les ensembles Mobius® Essential sont des ensembles de poches et de tubulures standards prêts à expédier.
Application
Applications de traitement des liquides
Caractéristiques et avantages
Les produits standards réduisent les délais de conception et de fabrication.
Connexion facile à d'autres ensembles à usage unique.
Dossier Emprove® prêt à télécharger contenant des informations complètes sur les produits et les réglementations.
Conditionnement
Ensemble de tubulures, pack de 5
Composants
Tubulure C-Flex® 374 de ¼" D.I. × 3/8" D.E., 60" de long
Raccord femelle en polycarbonate MPC, manchon de ¼"
Raccord mâle en polycarbonate MPC, manchon de ¼"
Informations légales
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Mobius® Essential Assemblies offer simple, ready-to-ship bioprocess solutions; integrated into workflow with various bag sizes and tubing designs.