Principaux documents
ENSTAG
Millipore
NovaSeptum® GO First Actuation Locking Tag
100 PKG
251,00 $
251,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 PKG
251,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
251,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Gamme de produits
NovaSeptum® GO
Caractéristiques
autoclavable
Paramètres
0-134 °C temp. range (32-273 °F)
Application(s)
pathogen testing
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
Température de stockage
room temp
Description générale
Device configuration: Sterile Sampling accessory
NovaSeptum® GO First actuation tag is used to demonstrate the absence of teampering of the sampling solution prior to the first intended actuation.
Application
Sterility testing, pyrogenic testing, endotoxin testing, chemical analysis, pH analysis, and fermentation applications
Conditionnement
ENSTAG (100 unit per box)
Composants
  • Locking tag: Polyamid/stainless steel
Informations légales
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany