Principaux documents
EFHAB10MS
Millipore
Unité de filtration EZ-Fit®, membrane noire, pores de 0,45 µm, entonnoir de 100 ml, emballage multipack, sans tampon absorbant
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 100 mL, pkg of Multi packaging, suitable for (suitable for solid cultivation)
Synonyme(s) :
Unité de filtration EZ-Fit® sans tampon absorbant, Dispositif de filtration sur membrane constitué d'une membrane quadrillée en esters de cellulose destiné aux tests de biocharge
48 EA
408,00 $
408,00 $
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
48 EA
408,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
408,00 $
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
Niveau de qualité
Agence
ISO 7004
Stérilité
electron beam irradiated
Caractéristiques
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Conditionnement
pkg of Multi packaging
Capacité
100 mL
Diam. du filtre
47 mm
Capacité de l'entonnoir
100 mL
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
Adéquation
suitable for (suitable for solid cultivation)
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® System
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'unité de filtration EZ-FIT® est un dispositif à usage unique constitué d'une membrane quadrillée noire en esters de cellulose et d'une base rose. En évitant d'exposer les échantillons aux risques inhérents aux analyses microbiologiques, elle constitue un moyen sûr et rapide de réaliser une filtration sur membrane.
Les unités de filtration sont irradiées par faisceau d'électrons, un couvercle avec mise à l'évent protège l'échantillon pendant la filtration et un rebord circulaire évite tout contact accidentel des pinces avec la zone de filtration lors du transfert de la membrane, pour protéger les échantillons de la contamination tout en garantissant des résultats fiables en matière de dénombrement des micro-organismes.
La fonctionnalité EZ-FIT® Azure améliore encore davantage l'ergonomie et la commodité de l'unité de filtration EZ-FIT® avec un entonnoir transparent et des indicateurs de niveau de remplissage présents tout autour de l'entonnoir pour un remplissage facile sous n'importe quel angle. La conception innovante de l'entonnoir permet d'éviter les fuites et le contournement de la membrane par l'échantillon.
Ces unités de filtration sont conformes aux normes internationales et minimisent les résidus d'échantillons. Elles peuvent être empilées pour réduire l'encombrement de la zone de travail. Il s'agit d'un dispositif jetable conçu pour s'adapter sur la rampe EZ-FIT® équipée de têtes de filtration EZ-FIT® spécifiques.
Application
Les unités de filtration EZ-FIT®sont utilisées dans les analyses microbiologiques générales, comme les tests de biocharge des échantillons liquides (notamment des échantillons en cours et de produit final de boissons), les produits pharmaceutiques et l′eau. Ces produits sont également utilisés dans le CQ industriel et la surveillance de l′eau.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.