Principaux documents
ECM590
Sigma-Aldrich
Kit de coloration des vaisseaux sanguins
Reagents & materials supplied in the Blood Vessel Staining Kit are sufficient for staining 100 tissue sections & when stored at 2-8ºC is stable up to the expiration date.
1 KIT
769,00 $
769,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 KIT
769,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.47
769,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Les réactifs et les matériels fournis dans le kit de coloration des vaisseaux sanguins sont suffisants pour colorer 100 coupes de tissus et, lorsqu'ils sont conservés entre 2 et 8 °C, ils sont stables jusqu'à la date de péremption. ECM590 détecte vWF et CD31 dans les tissus humains inclus en paraffine. Dans les tissus de rat ou de souris, seul l'anticorps anti-vWF est efficace dans la paraffine ; l'anticorps anti-CD31 ne réagit pas avec le CD31 des rongeurs.
Contexte :
L'angiogenèse et la néovascularisation associée à une tumeur sont des processus complexes par lesquels de nouveaux vaisseaux sanguins sont formés à partir d'une vasculature préexistante. Plusieurs études impliquent que la formation de vaisseaux sanguins associée à une tumeur joue un rôle central dans les processus de croissance, d'invasion et de métastases des tumeurs malignes (Rak et al., 1995 ; Jahroudi and Greenberger, 1995 ; Saphir, 1997).
Les marqueurs de cellules endothéliales les plus utilisés pour étudier l'angiogenèse et la néovascularisation sont le facteur de von Willebrand (antigène associé au facteur VIII) et CD31 (PECAM-1). Le facteur de von Willebrand est synthétisé par les cellules endothéliales, ce qui entraîne l'adhésion des plaquettes aux parois des vaisseaux endommagés, et fonctionne comme un porteur et un stabilisateur pour la coagulation du facteur VIII. L'anticorps dirigé contre le facteur de von Willebrand CHEMICON réagit de manière spécifique avec les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins et est un marqueur utile pour l'identification des lignées endothéliales dans les tumeurs. Il est important de noter que toutes les cellules endothéliales ne synthétisent pas le facteur de von Willebrand ; par conséquent, un petit pourcentage de ces tumeurs riches en vaisseaux pourrait ne pas se colorer avec cet anticorps. CD31, ou molécule d'adhésion endothéliale des plaquettes (PECAM-1), est une glycoprotéine membranaire intégrale de type I et un membre de la super famille d'immunoglobulines des récepteurs de surface cellulaire. Elle est fortement exprimée par toutes les cellules endothéliales et faiblement par plusieurs types de leucocytes (Parums et al., 1990). Selon plusieurs études, la coloration des vaisseaux sanguins avec l'anticorps anti-CD31 s'est révélée appropriée pour l'identification de l'angiogenèse dans plusieurs types de tumeurs malignes telles que le cancer du poumon (Giatromanolaki et al., 1996), du sein (Horak et al., 1992) et le cancer colorectal (Takebayashi et al., 1996). L'anticorps monoclonal dirigé contre le CD31 CHEMICON est très spécifique pour la coloration des cellules endothéliales vasculaires dans les tissus normaux et cancéreux.
Le kit de coloration des vaisseaux sanguins CHEMICON est un outil immunohistochimique très sensible pour la détection des cellules endothéliales vasculaires, contenant à la fois des anticorps primaires dirigés contre le facteur de von Willebrand et contre le CD31, et qui s'applique à une variété d'espèces. Ce kit d'immunoperoxydase offre une méthode simple tout-en-un pour la coloration des coupes congelées et incluses en paraffine dans les tissus humains (CD31 et VWF) ou de rat et de souris (VWF uniquement).
Application
Catégorie de recherche
Structure cellulaire
ECM590 détecte vWF et CD31 dans les tissus humains inclus en paraffine. Dans les tissus de rat ou de souris, seul l'anticorps anti-vWF est efficace dans la paraffine ; l'anticorps anti-CD31 ne réagit pas avec le CD31 des rongeurs.
Les réactifs et les matériels fournis dans le kit de coloration des vaisseaux sanguins sont suffisants pour colorer 100 coupes de tissus et, lorsqu'ils sont conservés entre 2 et 8 °C, ils sont stables jusqu'à la date de péremption.
Conditionnement
Suffisant pour 100 coupes
Composants
Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur de von Willebrand (vWF) (n° 21540) : Un flacon contenant 100 µg à 1 mg/mL.
Anticorps monoclonal de souris anti-CD31 (n° 90214) : Un flacon contenant 100 µL à 15 mg/mL (protéine totale incluant IgG et protéine porteuse).
Anticorps secondaire de chèvre anti-lapin (n° 21537) : Une solution prête à l'emploi de 15 mL contenant des IgG de chèvre anti-lapin biotinylées dans du PBS avec une protéine porteuse.
Anticorps secondaire de chèvre anti-souris (n° 21538) : Une solution prête à l'emploi de 15 mL contenant des IgG de chèvre anti-souris biotinylées dans du PBS avec une protéine porteuse.
Réactif de blocage (n° 20783) : Une solution prête à l'emploi de 15 mL contenant du sérum normal de chèvre dans du PBS avec une protéine porteuse.
Streptavidine-HRP (n° 90215) : Une solution de 15 mL de Streptavidine-HRP prête à l'emploi diluée dans un tampon Tris (TBS).
Chromogène DAB A (n° 90216) : Une bouteille de 5 mL de 3,3'-diaminobenzidine diluée dans du TBS.
Chromogène DAB B (n° 90217) : Deux bouteilles de 12 mL de peroxyde d'hydrogène dilué dans de l'eau distillée.
Tampon de rinçage 20X (n° 90218) : Une bouteille de 275 mL de TBS 20X.
Stockage et stabilité
Ne pas congeler ni exposer à des températures élevées. Jeter tous les réactifs restants après la date de péremption. Ne pas stocker les composants du kit ni effectuer une coloration sous une lumière intense, telle que la lumière directe du soleil.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Brian Hutzen et al.
BMC cancer, 14, 206-206 (2014-03-22)
Medulloblastoma is the most common type of pediatric brain tumor. Although numerous factors influence patient survival rates, more than 30% of all cases will ultimately be refractory to conventional therapies. Current standards of care are also associated with significant morbidities
E R Horak et al.
Lancet (London, England), 340(8828), 1120-1124 (1992-11-07)
Animal models suggest a role for new vessel formation (angiogenesis) in tumours with metastatic potential, and there is some evidence that this is true for human tumours. What is needed is a sensitive and specific label for endothelial cells, and
J W Rak et al.
Anti-cancer drugs, 6(1), 3-18 (1995-02-01)
The growth of solid tumors to a clinically relevant size is dependent upon an adequate blood supply. This is achieved by the process of tumor stroma generation where the formation of new capillaries is a central event. Progressive recruitment of
Philip A Klenotic et al.
The American journal of pathology, 176(4), 2039-2050 (2010-02-20)
Brain angiogenesis inhibitor 1 (BAI1) is a transmembrane protein expressed on glial cells within the brain. Its expression is dramatically down-regulated in many glioblastomas, consistent with its functional ability to inhibit angiogenesis and tumor growth in vivo. We have shown
Salvatore J Frangiamore et al.
Orthopaedic journal of sports medicine, 6(6), 2325967118777825-2325967118777825 (2018-07-07)
Vascular-derived progenitor and endothelial cell populations (CD31, CD34, CD146) are capable of multipotent differentiation at the site of injured ligamentous tissue to aid in the intrinsic healing response. Proximal ulnar collateral ligament (UCL) tears have been reported to have better
Articles
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.