DVPP00010
Filtre membrane Durapore®, 0,65 µm
Durapore®, 1 ft × 10 ft, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PVDF, 0,65 µm de dimension de pores
527,00 $
About This Item
527,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Millipore
Paramètres
>6 mL/min-cm2 water flow rate
85 °C max. temp.
9 L/min-cm2 air flow rate
Longueur
10 ft
3.05 m
Épaisseur
125 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Indice de réfraction
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.65 μm pore size
70 % porosity
Capacité
4 μg/cm2 binding capacity (protein)
Point de bulle
≥1.10 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Disponibles en plusieurs dimensions de pores (de types hydrophile et hydrophobe) pour répondre aux besoins de votre application
- Les filtres membranes Durapore adsorbent très peu les protéines, ce qui limite les interactions avec votre échantillon et maximise son recouvrement
Application
Autres remarques
- Rétention : Micro-organismes
- Mode d'action : Filtration (exclusion stérique)
- Applications : Filtration de laboratoire classique
- Usage prévu : Rétention ou élimination de contaminants biologiques
- Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm de dimension de pores (ou moins) élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane d'une dimension de pores de 0,45 μµm (ou plus) permet de piéger et de faire croître les micro-organismes en vue de leur culture et analyse ultérieures.
- Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec
- Élimination : Éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3