MilliporeSigma
Passer à
DTTP04700
Filtre membrane en polycarbonate, 0,6 µm de dimension de pores
greener alternative
Alternative plus écologique
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Isopore
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 filters
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
271,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.6 μm pore size, 5-20 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
271,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Procurez-vous un porte-filtre en verre compatible. Essayez XX1014700
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
10 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
0.6 μm pore size, 5-20 % porosity
bubble point
≥1.52 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Microscopie en lumière réfléchie
  • Analyse par microscopie électronique à balayage
  • Analyse gravimétrique
  • Surveillance de la qualité de l'air
  • Détection de microplastiques
  • Eau d'une qualité convenant à la détection de microplastiques
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Une réduction de débits peut être observée après autoclavage.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
ATTP01300TMTP01300DTTP01300
description
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
description
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
description
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
parameter
10 L/min-cm2-psi air flow rate, 62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., ~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate, ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
140 °C max. temp., 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 50 L/min-cm2-psi air flow rate, ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
10 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
pore size
0.6 μm pore size, 5-20 % porosity
pore size
0.8 μm pore size, 5-20 % porosity
pore size
5-20 % porosity, 5.0 μm pore size
pore size
0.6 μm pore size, 5-20 % porosity
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
diam.
47 mm
diam.
13 mm
diam.
13 mm
diam.
13 mm
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility