Principaux documents
DR1093
Sigma-Aldrich
Anti-ETV6 Mouse mAb (3B10)
liquid, clone 3B10, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-ETS Variant 6
100 μG
594,00 $
594,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
594,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
594,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B10, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ETV6(2120)
Description générale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~55-60 kDa ETV6 protein.
Recognizes the ~55-60 kDa ETV6 protein in Jurkat cells and human placenta tissue.
This Anti-ETV6 Mouse mAb (3B10) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Paraffin Sections for the detection of ETV6.
Immunogène
Full-length, recombinant, human ETV6 (aa 1-453), expressed as a GST fusion protein
Application
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Avertissement
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forme physique
In PBS, pH 7.2.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Remarque sur l'analyse
Positive Control
Jurkat cells, Human placenta tissue
Autres remarques
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable