Principaux documents
DR1086
Sigma-Aldrich
Anti-ATF3 Mouse mAb (6B8)
liquid, clone 6B8, Calbiochem®
100 μG
624,00 $
624,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
624,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
624,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6B8, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG3
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATF3(467)
Description générale
Anti-ATF3, mouse monoclonal, clone 6B8, recognizes the human ATF3 protein. It is validated for ELISA and Western blotting.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ATF3 protein.
Recognizes the ATF3 protein.
Immunogène
Full-length, recombinant, human ATF3 (aa 1-182), expressed as a GST fusion protein.
Application
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Avertissement
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forme physique
In PBS, pH 7.2.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Autres remarques
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable