Principaux documents
CX2065
Sigma-Aldrich
Cresyl Violet Acetate
HARLECO® For the staining of nuclei and Nissl bodies
Synonyme(s) :
Cresyl Violet Acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H15N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116130
Numéro de classement CE :
234-043-3
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
140-143 °C
Solubilité
70 g/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C16H12N3O.C2H4O2/c17-9-5-6-13-14(7-9)20-15-8-12(18)10-3-1-2-4-11(10)16(15)19-13;1-2(3)4/h1-8H,17-18H2;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
Application
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
HARLECO® For the staining of nuclei and Nissl bodies
Remarque sur l'analyse
Absorbance at maximum0.50AU minAbsorbance maximum wavelength596-599nmAbsorbance ratio; (P-15/P+15)0.94-1.20Assay (TiCl3 titration)65% minColorGreen to blackFormPowder and/or crystals
Informations légales
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13