Principaux documents
CX0855
Supelco
Chlorobenzene
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonyme(s) :
Chlorobenzene, Monochlorobenzene,Phenylchloride, Benzene Chloride
500 LB
6 950,00 $
6 950,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 LB
6 950,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
203-628-5
6 950,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
12 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.004 meq/g Titrable acid
Résidus d'évap.
≤20 ppm
Couleur
APHA: ≤30
pH
7 (20 °C)
pb
132 °C/1013 hPa
Pf
-45 °C
Température de transition
flash point 27 °C
Solubilité
0.207 g/L
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications GR ACS
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 30 max
Evaporation residue: 20ppm max
Form: Clear liquid
Titrable acid: 0.004meq/g max
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
80.6 °F
Point d'éclair (°C)
27 °C