Principaux documents
CX0300
Supelco
Calcium Sulfate
Synonyme(s) :
Anhydrite
About This Item
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98% (complexometric)
Niveau de qualité
Forme
powder
Impuretés
≤0.003% Heavy metals (as Pb)
≤0.003% Iron (Fe)
≤0.005% Nitrate (NO3)
≤0.01% Chloride (Cl)
≤0.1% Insoluble in dilute hydrochloric acid
≤0.5% Magnesium and alkali salts
Couleur
white
Pf
1450 °C
Solubilité
2.4 g/L
Température de stockage
room temp
Application
anhydrous GR
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric):98% min
Chloride (Cl):0.01% max
Color:White to Off-White
Form:Powder
Heavy metals (as Pb):0.003% max
Insoluble in dilute hydrochloric acid:0.1% max
Iron (Fe):0.003% max
Magnesium and alkali salts:0.5% max
Nitrate (NO3):0.005% max
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1