Principaux documents
CRK373V06
Millipore
Cartouche de filtration Polygard® CR
pore size 0.3 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonyme(s) :
Polygard-CR Cartridge Filter 30 in. 0.3 μm Code 7 Fluoroelastomer
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
fluoroelastomer seal
polypropylene
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Polygard
Paramètres
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Longueur nominale des cartouches
30 in. (75 cm)
Diamètre
7.0 cm (2.75 in.)
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤50 mg
Dimension de pores
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Description générale
Device Configuration: Cartridge
Notes préparatoires
Sanitization Protocol
30 min with hot water @ 80 °C
Sterilization Method
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
Remarque sur l'analyse
Gravimetric Extractables: after 24-h soak in water
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥15 L
Informations légales
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany