Documents
CRK301006
Millipore
Cartouche de filtration Polygard® CR
pore size 0.3 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Synonyme(s) :
Polygard-CR Cartridge Filter 10 in. 0.3 μm Code 0 Silicone
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
polypropylene
silicone seal
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Polygard
Paramètres
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Diamètre
7.0 cm (2.75 in.)
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤50 mg
Dimension de pores
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 0 (2-222; O-rings)
Catégories apparentées
Description générale
Les produits de la gamme de cartouches de filtration Polygard®-CR sont des filtres à cartouche de diamètre nominal conçus pour éliminer les particules présentes dans les liquides et les gaz. Les milieux filtrants Polygard-CR possèdent une structure à densité progressive selon la profondeur, qui offre une capacité de filtration maximale avec une taille de pores de 0,3 μm, et leur construction entièrement en polypropylène assure de faibles taux de composés extractibles et une vaste compatibilité chimique.
Les filtres à cartouche Polygard-CR offrent un débit élevé avec une pression différentielle maximale de 4,8 bar (70 psid) à 25 °C.
Applications typiques
Les filtres à cartouche haute efficacité Polygard-CR, constitués de matériaux filtrants en polypropylène à densité progressive sont largement utilisés dans l'industrie des boissons pour les applications de filtration de liquides et de gaz afin de protéger les filtres plus serrés.
Conformité réglementaire
Les filtres à cartouche Polygard®-CR sont conçus, développés et fabriqués conformément à un système de management de la qualité approuvé par un organisme d'enregistrement accrédité selon la norme relative aux systèmes de qualité ISO 9000 et sont expédiés avec un certificat de qualité. Chaque filtre à cartouche est accompagné d'un guide de validation pour la conformité aux exigences réglementaires.
Pour assurer la traçabilité et faciliter l'identification, chaque filtre comporte un marquage avec ses caractéristiques d'identification.
Nombreux formats disponibles
Une gamme complète de tailles de filtres à cartouche Polygard-CN est disponible pour répondre aux besoins de vos applications. Pour garantir la compatibilité avec les boîtiers déjà existants, il existe plusieurs options de raccordement.
Ces dispositifs ont été développés dans le but de réduire au minimum le volume de rétention lors de l'évaluation de plusieurs configurations de matériaux filtrants.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
10 cycles d'autoclave ou stérilisation en place (SEP) à 126 °C pendant 30 min.
Protocole de décontamination
30 min avec de l'eau chaude à 80 °C.
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après 24 heures de trempage dans l'eau.
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 5 l.
Informations légales
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany