Principaux documents
CR0303006
Millipore
Cartouche de filtration Polygard® CR
pore size 3.0 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Synonyme(s) :
Polygard-CR Cartridge Filter 30 in. 3.0 μm Code 0 Silicone
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
polypropylene
silicone seal
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Polygard
Paramètres
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Longueur nominale des cartouches
30 in. (75 cm)
Diamètre
7.0 cm (2.75 in.)
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤50 mg
Dimension de pores
3.0 μm nominal pore size
3.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 0 (2-222; O-rings)
Description générale
Les produits de la gamme de cartouches de filtration Polygard®-CR sont des filtres cartouches à diamètre nominal conçus pour éliminer les particules présentes dans les liquides et les gaz. La structure en profondeur à gradient de densité des médias filtrants Polygard-CR offre une capacité de filtration maximale avec une dimension de pores de 3,0 μm ; leur construction entièrement en polypropylène offre de faibles taux d'extractibles et une large compatibilité chimique.
Les filtres cartouches Polygard-CR offrent un débit élevé avec une pression différentielle maximale de 4,8 bar à 25 °C.
Applications typiques
Les cartouches de filtration à haute efficacité Polygard-CR, constituées de médias en polypropylène à gradient de densité sont largement utilisées dans l'industrie des boissons pour les applications de filtration de liquides et de gaz afin de protéger les filtres plus serrés.
Conformité réglementaire
Les filtres cartouches Polygard®-CR sont conçus, développés et fabriqués conformément à un système de management de la qualité approuvé par un organisme d'enregistrement accrédité selon une norme du Système Qualité ISO 9000 et sont expédiés avec un certificat de qualité. Chaque filtre cartouche est accompagné d'un guide de validation pour la conformité aux exigences réglementaires.
Pour assurer la traçabilité et faciliter l'identification, chaque filtre est marqué avec des caractéristiques d'identification.
Nombreux formats disponibles
La gamme de produits Polygard-CR offre une plage complète de surfaces de filtration pour répondre aux exigences d'applications variées. Une variété d'options de raccordement est proposée pour une adaptation facile aux carters existants.
Ces dispositifs ont été développés pour minimiser le volume mort lors de l'évaluation de multiples configurations de médias filtrants.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
10 cycles d'autoclave ou stérilisation en place (SEP) à 126 °C pendant 30 min.
Protocole de décontamination
30 min avec de l'eau chaude à 80 °C.
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après un trempage de 24 h dans de l'eau
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 15 l.
Informations légales
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany