Principaux documents
CR0003L103
Millipore
Sartorius BIOSTAT A+ (1L, 2L, 5L) style 3L motor adapter
1 EA
579,00 $
579,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
579,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
579,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description générale
Sartorius BIOSTAT A+ (1L, 2L, 5L) style 3L motor adapter, or use with Mobius CellReady 3L Bioreactor