Principaux documents
CP20N4S03
Millipore
Cartouche Lifegard 2,0 µm de dimension de pores nominale
cartridge nominal length 4 in. (10 cm), filter diam. 2.9 in. (7.4 cm), Code N
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Matériaux
polypropylene device
polypropylene support
silicone seal
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Lifegard
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Lifegard
Paramètres
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
4 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
4 in. (10 cm)
Taille du dispositif
4 in.
Diam. du filtre
2.9 in. (7.4 cm)
Surface de filtration
0.19 m2
Impuretés
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<1.0 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤88 mg/cartridge
Matrice
Lifegard
Dimension de pores
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
Code
Code N
Description générale
Présentation du dispositif : cartouche
Type de cartouche : pour les liquides
Caractéristiques et avantages
Format : monocouche
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile.
Caractéristiques
Grade du filtre : AP20
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation : 10 cycles à l'autoclave ou SEP à 121 °C pendant 30 min
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : Le taux d'extractibles était ≤ 88 mg par capsule de 4" après 24 heures d'immersion dans de l'eau à température ambiante régulée
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 5 l
Autres remarques
Mode d'emploi :
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Application : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : voir le guide sur la stérilisation à la vapeur et les procédures de test d'intégrité, ainsi que la première page du guide sur l'inspection visuelle
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales en vigueur
Informations légales
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany