CN50M4E06
Filtre à cartouche Polygard® CN
pore size 5.0 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm), Code M (2-118; O-rings)
Synonyme(s) :
Polygard-CN Cartridge Filter 4 in. 5.0 μm Code M Ethylene-Propylene
1 491,00 $
About This Item
1 491,00 $
Matériaux
EPR seal
polypropylene
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Polygard
Paramètres
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Longueur nominale des cartouches
4 in. (10 cm)
Diamètre
7.0 cm (2.75 in.)
Surface de filtration
0.18 m2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Dimension de pores
5.0 μm nominal pore size
5.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code M (2-118; O-rings)
Description générale
Les filtres cartouches Polygard-CN offrent un débit élevé avec une pression différentielle maximale de 4,8 bar à 25 °C. Ces cartouches sont robustes, solides et conçues pour résister à plusieurs cycles de stérilisation à la vapeur en place.
Applications typiques
Les filtres cartouches Polygard-CN sont largement utilisés dans l'industrie des boissons pour les applications de filtration de liquides et de gaz, les opérations de collage et la réduction de la biocharge.
Conformité réglementaire
Les filtres cartouches Polygard®-CN sont conçus, développés et fabriqués conformément à un système de management de la qualité approuvé par un organisme d'enregistrement accrédité selon une norme du Système Qualité ISO 9000 et sont expédiés avec un certificat de qualité. Chaque filtre cartouche est accompagné d'un guide de validation pour la conformité aux exigences réglementaires.
Pour assurer la traçabilité et faciliter l'identification, chaque filtre est marqué avec des caractéristiques d'identification.
Nombreux formats disponibles
Les filtres cartouches Polygard®-CN sont disponibles dans une gamme complète de modèles pour répondre aux exigences d'applications variées. Une variété d'options de raccordement est proposée pour une adaptation facile aux carters existants.
Notes préparatoires
10 cycles d'autoclave ou stérilisation en place (SEP) à 126 °C pendant 30 min.
30 min avec de l'eau chaude à 80 °C.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
- Rétention : réduction des micro-organismes
- Mode d'action : filtration (nominale)
- Applications : bioprocédés
- Usage prévu : réduction efficace des particules et des micro-organismes
- Instructions d'utilisation : voir le manuel d'utilisation des cartouches POLYGARD® et CLARIGARD®.
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.