Documents
CN2573001
Millipore
*PP PLEAT CART 2.5UM 30" C-7
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
polypropylene
Niveau de qualité
Dimension de pores
2.5 μm nominal pore size
2.5 μm pore size
Code de la cartouche
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Description générale
Device Configuration: Cartridge