Principaux documents
CLGL73TP3
Millipore
Cartouche Durapore® 0,22 µm High Area (grande surface)
pore size 0.22 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonyme(s) :
Durapore® II Cartridge Filter 30 in. 0.22 m Code 7
3 EA
7 336,00 $
7 336,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
3 EA
7 336,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
7 336,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Durapore®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Paramètres
≤61.8 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
30 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
30 in. (75 cm)
Diamètre
6.9 cm (2.7 in.)
Surface de filtration
3.3 m2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤90 mg/cartridge
Matrice
Durapore® High Area  
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Point de bulle
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Code de la cartouche
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Description générale
Présentation du dispositif : cartouche
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration avec membrane Durapore® dans le manuel d'utilisation
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Durapore® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après un rinçage avec 1,5 l et 24 heures d'immersion dans de l'eau à température ambiante contrôlée
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 1 500 ml.
Rétention bactérienne
Les échantillons ont retenu quantitativement un challenge de Brevundimonas diminuta à une concentration minimale de 1 × 10⁷ UFC/cm², selon la méthode ASTM® F838.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany