Key Documents
CHGE71TS480-P
Cartouche Millipore Express® SHC
About This Item
Matériaux
polyethersulfone membrane (PES)
silicone O-ring
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Millipore Express®
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
10 in.
Largeur
2.7 in.
Taille du cœur
, polysulfone
Surface de filtration
0.49 m2
Matrice
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Code de la cartouche
Code 7
Informations légales
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany