CGA573006
CG Filter
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonyme(s) :
CG Filter 30 in. 0.5 μm Code 7
2 283,00 $
About This Item
2 283,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass fiber (BGF)
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Caractéristiques
hydrophilic
Disponibilité
available only in Japan
Paramètres
490 bar max. differential pressure at 20 °C
490 bar max. inlet pressure at 20 °C
Longueur nominale des cartouches
30 in. (75 cm)
Diamètre
7.0 cm (2.75 in.)
Surface de filtration
0.15 m2
Dimension de pores
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Description générale
Notes préparatoires
30 min with hot water @ 80 °C
Hot water sanitized @ 80 °C for 30 min