Principaux documents
CGA473006
Millipore
CG Filter
pore size 0.4 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonyme(s) :
CG Filter 30 in. 0.4 µm Code 7
6 PKG
5 004,00 $
5 004,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 PKG
5 004,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
27293007
5 004,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass fiber (BGF)
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Caractéristiques
hydrophilic
Disponibilité
available only in Japan
Paramètres
490 bar max. differential pressure at 20 °C
490 bar max. inlet pressure at 20 °C
Longueur nominale des cartouches
30 in. (75 cm)
Diamètre
7.0 cm (2.75 in.)
Surface de filtration
0.15 m2
Dimension de pores
0.4 μm nominal pore size
0.4 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Description générale
Device Configuration: Cartridge
Notes préparatoires
Sanitization Protocol
30 min with hot water @ 80 °C
Sterilization Method
Hot water sanitized @ 80 °C for 30 min
Remarque sur l'analyse
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥5 L